449873
Brometo de lítio
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium monobromide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.