425478
Sulfur trioxide
contains stabilizer, ≥99%
Sinônimo(s):
Sulfuric anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
280 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
contém
stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
pb
44.7 °C (lit.)
pf
16.8 °C (lit.)
densidade
1.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O
InChI
1S/O3S/c1-4(2)3
chave InChI
AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles