Documentos Principais
1.00720
Supelco
Sulfuric acid fuming 65% SO3
Sinônimo(s):
Sulfuric acid fuming 65% SO3, Oleum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O4S · SO3 (1:2)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
105 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
concentração
64-66% (acidimetric, free SO3)
resíduo de ignição
≤0.02%
cor
clear to turbid colorless to brownish
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
64 °C/1013 hPa
pf
1 °C
densidade
1.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
chave InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Color (visual): colourless to brownish
Appearance of substance (visual): clear to turbid
Content of free SO₃ (acidimetric): 64 - 66 %
Residue on ignition: ≤ 0.02 %
The product may be present as a cloudy viscous liquid and form fine suspended particles
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1