422835
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
98%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCNC(=O)CCl
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
chave InChI
TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?