422649
4,5-Dichlorophthalonitrile
99%
Sinônimo(s):
1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4,5-Dichloro-1,2-dicyanobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-Dicyano-1,2-dichlorobenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
chave InChI
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?