171719
1,2-Dicyanobenzene
98%
Sinônimo(s):
Phthalonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
chave InChI
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges