Documentos Principais
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 600,00
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 600,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Aplicação
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Informações legais
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)