Documentos Principais
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 384,00
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 384,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Aplicação
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Informações legais
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)