Documentos Principais
420204
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution
0.5 M in diethyl ether
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 395,00
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 395,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
192.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C
densidade
0.766 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)