Documentos
757969
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Neopentylmagnesium chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
130.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solution
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.952 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup