Documentos Principais
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
2-Methylphenylmagnesium chloride
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 804,00
800 ML
R$ 3.243,00
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 804,00
800 ML
R$ 3.243,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.89
Beilstein:
3537703
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method