Documentos Principais
298980
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
2-Methylphenylmagnesium bromide, 2-Tolylmagnesium bromide, o-Methylphenylmagnesium bromide, Bromo(2-methylphenyl)magnesium, Bromo-o-tolylmagnesium
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.374,00
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.374,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
195.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
1.013 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DVXDIGKNJYSMFM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
o-Tolylmagnesium bromide solution can be used to prepare:
  • An iridium(I) mesityl complex named Ir(o-tolyl)(CO)(dppe).[1]
  • 4-(2-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid, a key intermediate for the synthesis of M1 muscarinic selective agonist AC-42 derivatives.[2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chihiro Tsukano et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 65(12), 1167-1174 (2017-12-05)
Tetrahydrobiphenylene consists of cyclobutene fused with benzene and cyclohexene rings. In this paper, a direct method for synthesizing tetrahydrobiphenylenes based on a palladium (Pd)(0)-catalyzed C(sp
Fluorescent derivatives of AC-42 to probe bitopic orthosteric/allosteric binding mechanisms on muscarinic M1 receptors
Daval SB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2125-2143 (2012)
Synthesis and Reactivity of the Iridium (I) Mesityl Complex Ir (CO)(mes)(dppe). Oxidative Addition and Ligand Activation Reactions
Cleary BP and Eisenberg R
Journal of the American Chemical Society, 117(12), 3510-3521 (1995)