Documentos Principais
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
1932330
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)