Documentos Principais
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
225.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.599 (lit.)
p.e.
124 °C/33 mmHg (lit.)
pf
24-25 °C (lit.)
densidade
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)