101605
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
Sinônimo(s):
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
238.45
Beilstein:
1634414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
226-227 °C (lit.)
pf
53-54 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
chave InChI
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?