Documentos Principais
B60428
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-chlorobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, p-Chlorophenyl bromide
Selecione um tamanho
100 G
R$ 292,00
500 G
R$ 558,00
1 KG
R$ 1.064,00
R$ 292,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 292,00
500 G
R$ 558,00
1 KG
R$ 1.064,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
191.45
Beilstein:
1099014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 292,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
196 °C (lit.)
pf
64-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
chave InChI
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage