Documentos Principais
513946
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Ethynylbenzene-d6
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.151,00
R$ 2.151,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.151,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5C≡CD
Número CAS:
Peso molecular:
108.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.151,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)