Documentos
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
Beilstein:
2178254
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
pf
152-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
chave InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Outras notas
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6