47633
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
Ensaio
≥97.0%
atividade óptica
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
chave InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.
- A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.
- Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.
- Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?