408468
Boc-Asp-OH
99%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid, Boc-L-aspartic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −6.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
116-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t5-/m0/s1
chave InChI
KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3