Documentos
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
247.25
Beilstein:
4810472
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
chave InChI
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3