Documentos Principais
407682
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F3N2S
Número CAS:
Peso molecular:
180.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
164-166 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H3F3N2S/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
chave InChI
HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol is a heteroaromatic thioamide. Separation and quantification of a mixture of heteroaromatic thioamides (pyridine-2-thione, 5-trifluoromethylpyridine-2-thione, pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethylpyrimidine-2-thiol) by capillary zone electrophoresis has been reported.
Aplicação
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol may be used in the preparation of [{Pt(bzq)(μ-L)}2] [Hbzq = benzo[h]quinolone, HL = 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol], a novel half-lantern divalent complex of platinum.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electrophoretic determination of thioamides, pyridine and pyrimidine derivatives.
Chenov'yants MS, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 68(6), 532-535 (2013)
Stayin' Alive-Organoplatinum Complexes.
Klein A.
Inorganics , 3(2), 155-159 (2015)
Half-Lantern Pt (II) and Pt (III) Complexes. New Cyclometalated Platinum Derivatives.
Sicilia V, et al.
Inorganics , 2(3), 508-523 (2014)