407070
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
60 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
chave InChI
FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup