406708
Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn 440
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 440
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO.CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3.C3H9NO.C3H8O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;1-3(4)2-5;1-3(5)2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3,5H,2,4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3
chave InChI
MKZVOAOIODOCTL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?