Documentos Principais
406694
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~4,000
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 390,00
R$ 390,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 390,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 390,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~4,000
índice de refração
n20/D 1.452
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
chave InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
440.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
226.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)