422118
O-(2-Aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol
average Mn ~600
Sinônimo(s):
Jeffamine® M-600, Polypropylene glycol 500 mono-2-aminoethyl mono-2-methoxyethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~600
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
chave InChI
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup