Documentos Principais
405973
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Sinônimo(s):
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 543,00
1 G
R$ 1.646,00
R$ 543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 543,00
1 G
R$ 1.646,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.39
Beilstein:
4756827
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
pf
129-132 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Aplicação
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.[1]
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.[2]
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rhodium (I) and palladium (II) complexes with the Schiff base 2, 2′-bis ((4S)-4-benzyl-2-oxazoline)
Jones MD, et al.
Inorganica chimica acta, 357(11), 3351-3359 (2004)
Helmchen, G. et al.
Synlett, 257-257 (1991)
Copper (I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering
Peng R, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 254(1-2), 1-18 (2010)
Artigos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.