Documentos Principais
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
Sinônimo(s):
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.149,00
R$ 1.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.149,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
266.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4665
densidade
0.9864 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
chave InChI
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Aplicação
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.[1]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Artigos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.