Merck
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] 98%
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] 98%
Sinônimo(s):
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.39
Products
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Grupo funcional