405965
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Sinônimo(s):
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
pf
51-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.