Key Documents
405930
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
99%
Sinônimo(s):
m-Xylylene diisocyanate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
781825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
pb
130 °C/2 mmHg (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Toshiyuki Ohtake et al.
Toxicology, 393, 9-14 (2017-11-05)
The skin sensitization potential of chemicals has been traditionally assessed using regulatory accepted in vivo methods, such as guinea pig maximization test or mouse local lymph node assays (LLNAs). A huge effort to reduce and replace the use of animals