Documentos Principais
496367
Sigma-Aldrich
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.027,00
5 G
R$ 2.562,00
R$ 1.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.027,00
5 G
R$ 2.562,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
93-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
chave InChI
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (dmbp) also known as 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine, is commonly used as a ligand to form complexes with ions such as Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II).[1] The crystalline structure of dmbp has been investigated.[2] Its synthesis from 6-bromopicoline has been reported.[3]
Aplicação
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine)may be used in the synthesis of novel oligobipyridine ligands.[4]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Two convenient and high-yielding preparations of 6, 6'-dimethyl-2, 2'-bipyridine by homocoupling of 6-bromopicoline.
Cassol TM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(43), 8203-8206 (2000)
Spontaneous assembly of double-stranded helicates from oligobipyridine ligands and copper (I) cations: structure of an inorganic double helix.
Lehn JM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(9), 2565-2569 (1987)
Complexes of Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II) chlorides with 6,6'-dimethyl-2,2'-dipyridyl.
Newkome GR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 43(7), 1529-1531 (1981)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl.
Sengul A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(5), 661-662 (1998)