Documentos Principais
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
Selecione um tamanho
1 G
R$ 602,00
5 G
R$ 1.610,00
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 602,00
5 G
R$ 1.610,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
340.05
Beilstein:
2444585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
170-173 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
chave InChI
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)