402133
6-Ethyl-3-formylchromone
98%
Sinônimo(s):
6-Ethyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C12H10O3/c1-2-8-3-4-11-10(5-8)12(14)9(6-13)7-15-11/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
XCKTXKYXKJJGBA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?