227153
3-Chloro-2,4-pentanedione
97%
Sinônimo(s):
3-Chloroacetylacetone
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
chave InChI
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?