Documentos Principais
400033
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(pyridine)platinum(II)
97%
Sinônimo(s):
NSC 129540
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10Cl2N2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
424.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
282-288 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.[CH]1[CH][CH][N][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][N][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5N.2ClH.Pt/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FCJXCLMZOWAKNQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reactant for synthesis of platinum catalysts
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gabriela Horvath et al.
Molecular pharmaceutics, 5(2), 358-363 (2008-02-20)
A novel, water-soluble trans-platinum complex was synthesized by inclusion complexation with beta-cyclodextrin. The complexation was confirmed by (1)H NMR, FT-IR, TGA, and XRD as well as by SEM and EDX. As the precursor complex is not water-soluble, it is difficult