Documentos Principais
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(acetonitrile)dichloroplatinum(II)
Sinônimo(s):
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.766,00
R$ 2.766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.766,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CN)2PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
348.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)