244929
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
99%
Sinônimo(s):
Dichloro(1,2-diaminoethane)platinum, Dichloro(1,2-ethanediamine)platinum, Platinum ethylenediamine dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pt/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
LMABILRJNNFCPG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3