Documentos Principais
399841
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride
98%
Sinônimo(s):
Ferrous fluoride, Iron difluoride
About This Item
Fórmula linear:
FeF2
Número CAS:
Peso molecular:
93.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
98%
Formulário:
powder
Ensaio
98%
Formulário
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.