217883
Iron(III) bromide
98%
Sinônimo(s):
Ferric bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Br[Fe](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
FEONEKOZSGPOFN-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.