Documentos Principais
771619
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 789,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 789,00
About This Item
Fórmula linear:
MnF2
Número CAS:
Peso molecular:
92.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.95% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
856 °C (lit.)
densidade
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Anhydrous Manganese(II) Fluoride is an interesting antiferromagnetic material as well as a precursor for lithium ion battery materials.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S P Bayrakci et al.
Science (New York, N.Y.), 312(5782), 1926-1929 (2006-07-01)
We used a neutron spin-echo method with microelectron-volt resolution to determine the lifetimes of spin waves in the prototypical antiferromagnet MnF2 over the entire Brillouin zone. A theory based on the interaction of spin waves (magnons) with longitudinal spin fluctuations
Gocheva; I.;
Journal of Power Sources, 187(1), 247-252 (2009)
Artigos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.