Documentos Principais
399272
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenethyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
90 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
chave InChI
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Fluorophenethyl alcohol is a fluorinated β-phenethyl alcohol. Regioselective synthesis of 3-fluorophenethyl alcohol via regioselective hydroboration has been reported.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Regioselective hydroboration-oxidation and-amination of fluoro-substituted styrenes.
Ramachandran PV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1252-1255 (2006)