Documentos Principais
396702
Sigma-Aldrich
B-Benzyl-9-BBN solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21B
Número CAS:
Peso molecular:
212.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
p.e.
67 °C
densidade
0.906 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
chave InChI
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)