Documentos Principais
416908
Sigma-Aldrich
B-Iodo-9-BBN solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
9-Iodo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.637,00
R$ 1.637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.637,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14BI
Número CAS:
Peso molecular:
247.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in hexanes
densidade
0.816 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
chave InChI
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
Descrição geral
B-Iodo-9-BBN is a boron-based organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis for the iodoboration of alkynes, enolboration, the demethylation of phenol methyl ethers, and synthesis of boron-containing compounds.
Aplicação
B-Iodo-9-BBN solution (1.0 M in hexanes) can be used as a Lewis acid in the selective synthesis of δ-keto esters via a Michael-type addition reaction to α,β-unsaturated ketones.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)