Documentos Principais
255106
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex
Sinônimo(s):
Boron dibromide methyl sulfide complex, Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dibromo(dimethyl sulfide)borane, Dibromoborane compound with dimethylsulfane, Dibromoborane dimethyl sulfide
Selecione um tamanho
100 G
R$ 3.263,00
R$ 3.263,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 3.263,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S · BHBr2
Número CAS:
Peso molecular:
233.76
Beilstein:
4449985
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.263,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
30-35 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
chave InChI
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)