Key Documents
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
360.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
71-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3