Documentos Principais
8.06901
Sigma-Aldrich
Octanal
for synthesis
Sinônimo(s):
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CHO
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
204-683-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
190 °C
potência
4616 mg/kg LD50, oral (Rat)
5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-6.5 % (v/v)
p.e.
167-169 °C/1013 hPa
pf
12-15 °C
temperatura de transição
flash point 56 °C
solubilidade
0.21 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup