Documentos Principais
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Sinônimo(s):
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15OP
Número CAS:
Peso molecular:
302.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
167-173 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
chave InChI
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)