Documentos Principais
Z547166
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.430,00
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.430,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
350 mL
diâmetro do disco
80 mm
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
145-175 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)