393436
Tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine
98%
Sinônimo(s):
DMPP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
145-147 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1P(c2c(OC)cccc2OC)c3c(OC)cccc3OC
InChI
1S/C24H27O6P/c1-25-16-10-7-11-17(26-2)22(16)31(23-18(27-3)12-8-13-19(23)28-4)24-20(29-5)14-9-15-21(24)30-6/h7-15H,1-6H3
chave InChI
CMLWFCUAXGSMBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of chiral building blocks via hydroalkynylation reactions or ynolates
- Three-component aza-Morita-Baylis-Hillman reactions (aza-MBH)
- Atom-economic synthesis of nitrogen heterocycles and ynenoates from alkynes
- Oxycylizations of allendiols
- Enantioselective aldol reactions
- Pd-mediated cross-coupling, Pd- and Cu-mediated benzannulation reactions and copper-mediated dimerization reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?